Få mere at vide
Thermo Scientific™ Termostateret enkeltcelleholder til GENESYS 140/150/180& BioMate 160 spektrofotometre
Shop alle Thermo Scientific produkter
Til brug med (udstyr):
GENESYS 140/150/180 & BioMate 160 spektrofotometre
GENESYS 140/150/180, BioMate 160 spektrofotometre
Inkluderer:
1-celleholder + EU-strømkabel
TPS 1500W forseglet Peltier
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Ideel til biovidenskabelige applikationer såsom biokemisk kinetik, enzymatisk fødevareanalyse og ligevægtsundersøgelser.
Peltier kontrolleret forseglet væskesystem giver præcis temperaturkontrol
lidt til ingen vedligeholdelse nødvendig
150 ml væskevolumen betyder mindre rod fra utilsigtet spild
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Forseglet Peltier recirkulatorsystem |
| Til brug med (applikation) | Styr temperaturen med en vandtermostateret celleholder. |
| Til brug med (udstyr) | GENESYS 140/150/180, BioMate 160 spektrofotometre |
| Inkluderer | TPS 1500W forseglet Peltier |
| Temperaturpræcision | ±0,05° C |
| Temperaturområde (metrisk) | 20 °C til 60° C |
| Volumen (metrisk) | 150 mL |