Få mere at vide
Eppendorf™ ThermoStat™ C
Beskrivelse
- Opvarmning og aktiv køling i alle gængse beholder- og pladeformater fra 5 μL til 50 ml for høj fleksibilitet
- Bredt udvalg af SmartBlocks muliggør høj fartøjsfleksibilitet
- Fremragende temperaturnøjagtighed for sikker prøvehåndtering
- Meget hurtige kølehastigheder på op til 5 °C/min, hvilket reducerer din ventetid
- Lav temperatur (f.eks. °4 C eller °0 C) selv ved højere omgivelsestemperaturer for sikker prøveinkubation
- Temperaturtaster (4 °C, 16 °C, 37 °C, 56 °C og 95 °C) giver hurtig adgang til almindeligt anvendte eksperimentelle temperaturer
- Eppendorf ThermoTop (condens.protect™ ) kompatibilitet forhindrer kondensering og forbedrer temperaturhomogenitet i prøverør (op til 2,0 ml)
- Omfattende udvalg af programpladser (op til 15) til fleksibel brug af enheden
Tekniske data
Tekniske data
| Model- | Termostat C |
| Elektriske krav | 220 til 240 V |
| Spænding | 220 til 240 V |