Få mere at vide
Grant Instruments™ Deep Well Plade Thermoshaker TS-DW
Hastighedsområde:
250 til 1400 rpm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Temperaturområde 25 °C til 100 °C
- Temperaturkontrol, omgivelsestemperatur 5 °C til 100 °C
- Platformopvarmningshastighed fra 25 C °til 37 C: °6 minutter (for B-2E-blok)
- Rystehastighed 250 til 1400 rpm
- Profileret platform, der passer perfekt til din blok, hvilket tillader maksimal varmeoverførsel
- Lille fodaftryk
- Blanding og inkubation kombineres for at reducere reaktionsprocestider
- Valg af 4 udskiftelige profilerede blokke er tilgængelige til specifikke dybe brøndplader
- 2-linjers LCD-display viser både indstillede og faktiske værdier
- Opvarmet låg medfølger som standard
- Programmerbar med digital timer (med lydalarm)
Tekniske data
Tekniske data
| Hastighedsområde | 250 til 1400 rpm |
| Elektriske krav | Input AC 100/240 V, 50/60 Hz, udgang DC 12 V |
| Temperaturområde (metrisk) | 25 °C til 100 °C |
| Temperaturensartethed | 0,1 °C (ved 37 °C) |
| Diameter (metrisk) | 2 mm |
| Dimensioner (L x B x H) | 260 x 240 x 130 mm |
| Vægt (metrisk) | 5.0 kg |
| Nøjagtighed | 0,5 °C (ved 37 °C) |
| Til brug med (applikation) | ELISA, PCR og molekylærbiologisk forberedelse, optøning/blanding, klargøring af masterblanding, biovidenskab, cellebiologi, cellelyse, DNA/RNA-isolering og oprensning og pellet-resuspension |
| Til brug med (udstyr) | 1 tallerken med dyb brønd, Eppendorf , Sarstedt , Axygen , Starlab , Brugerdefineret (skal bestilles separat) |
| Vis mere |