Få mere at vide
Grant Instruments™ Termoryster med køling til mikrorør og mikroplader
Beskrivelse
Valg af 5 udskiftelige blokke: HC18 20 (20 x 0,5 ml og 12 x 1,5 ml mikrorør); HC32 (20 x 0,2 ml og 12 x 1,5 ml mikrorør); HC24N (24 x 1,5 ml mikrorør); HC24 (24 x 2 ml mikrorør); HC96 (96-brønds mikroplade til PCR, 0,2 ml) (Blok medfølger ikke, bestilles separat.)
- Hurtige opvarmnings- og afkølingstider
- Temperaturindstillingsområde +4°C til +100°C
- Temperaturreguleringsområde 15°C under omgivelsestemperatur til +100°C
- Rystehastighed: 250 til 1400 rpm
- Temperaturensartethed ±0,1°C
- Jævn blanding på tværs af termorysterblokken
- Tydelig LCD-skærm på 16 x 2 tegn viser den indstillede og faktiske driftstid, blandingshastighed og temperatur
- Digital timer med lydalarm 1 min til 96 timer
- Samtidige eller uafhængige opvarmnings- og blandingsfunktioner
- To års garanti
Tekniske data
Tekniske data
| Hastighedsområde | 250 til 140 rpm |
| Temperaturområde (metrisk) | Omgivende -15 til 100 °C |
| Holder | Mikroplade |
| Temperaturindstilling | 4 °C til 100 °C |
| Temperaturensartethed | Ved 4 °C: ±0,5°C; ved 37 °C: ±0,1 °C; ved 100 °C: ±0,3 °C |
| Dybde (metrisk) | 230 mm |
| Højde (metrisk) | 130 mm |
| Bredde (metrisk) | 205 mm |
| Vægt (metrisk) | 4 kg |
| Vise | 2 linjer x 16 tegn LCD |
| Vis mere |