Få mere at vide
Cole-Parmer™ Kemikalie resistent pande
Artikelnummer. 15339433 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
19,5 x 19,5 x 1,25 tommer.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H) Pakningsstørrelse
15339433 19,5 x 19,5 x 1,25 tommer. Hver
1 options
Artikelnummer. 15339433 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0671588
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Kemisk resistent pande er modstandsdygtig over for milde syrer, alkaliske opløsninger og mange reagenser.
  • Tåler temperaturer fra -40 °F til +250 °F (-40 °C til +121 °C).
  • Inddæm spild med pander med lige kant.
  • Disse hvide bakker er konstrueret af termohærdet polyesterharpiks og er ideelle til at bære, opbevare og rense laboratorieprodukter.
  • Bakker tåler temperaturer fra 40 °C til 121° (-40 °F til +250 °F).
  • Gryder med lige kanter er ideelle til inddæmning af spild.
Tekniske data
Dimensioner (L x B x H) 19,5 x 19,5 x 1,25 tommer.
Farve Hvid
Højde (metrisk) 3.2 cm
Længde (metrisk) 49.5 cm
Materiale Plast
Type Laboratoriebakke
Bredde (metrisk) 49.5 cm
Til brug med Ideel til transport, opbevaring og rengøring af laboratorieprodukter
Længde (engelsk) 19,5''
nr. pr. pakke 1 hv.
Højde (engelsk) 1,25 tommer.
Form Firkant
Bredde (engelsk) 19,5''