Få mere at vide
Sonoco™ ThermoSafe U-tek™ Is
Artikelnummer. 17868703
Skift visning
Dimensioner (L x B):
16 x 14,7 tommer. (40,6 x 37,3 cm)
Type:
U-tek Firkantet måtte
Mængde:
28 ark
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Type Mængde
17868703 16 x 14,7 tommer. (40,6 x 37,3 cm) U-tek Firkantet måtte 28 ark
1 options
Artikelnummer. 17868703 Leverandør Sonoco™ Leverandørnr. 405SQ
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Dæmper skrøbelige forsendelser og vil ikke fortynde isbade eller beskadige prøver. Forbliver frosset længere end almindelig is, uden det smeltende rod.
  • Kan købes som en 34 fod rulle, eller som en 16 X 14 tommer måtte eller individuelle pakker
  • Kan genfryses og genbruges, tåler tryk på over 60 lb per kvadrattomme i fem minutter eller længere
  • Kølemiddel indeholder neutral pH-destilleret og deioniseret vand og proprietære materialer certificeret af USA Food and Drug Administration som fødevarekvalitetskemikalier
  • Frysepunkt: -1 grader. C/+30 grader
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 28 ark
Type U-tek Firkantet måtte
Dimensioner (L x B) 16 x 14,7 tommer. (40,6 x 37,3 cm)
Materiale Faseændringsmateriale
Frysepunkt -1° C
Til brug med (applikation) Ideel til produkter, der kræver frosne temperaturer eller ekstrem kulde, der måske ikke tåler tøris eller kuldioxid