Få mere at vide
Sonoco™ ThermoSafe PolarPack™ Standard
Artikelnummer. p-3992550
Dimensioner (LxBxH):
10,5 x 5,5 x 1,25 tommer.
10,5 x 7,5 x 1,25 tommer
6 x 5,5 x 1 tommer.
6,5 x 5,5 x 1 tommer.
8 x 5,5 x 1,25 tommer.
Vægt (engelsk):
12 oz.
16 oz.
20 oz.
24 oz.
32 oz.
48 oz.
Materiale:
Polyethylen
Polyethylen film
Polyethylenfilm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 18
Pakke med 24
Pakke med 36
Pakke med 48
Artikelnummer. 13089332
Brand: Sonoco™ PP12
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
PolarPack kølemidler giver termiske løsninger til temperaturkritiske pakker under transport. Tilgængelig i et bredt udvalg af stilarter og et væld af størrelser, vores kølemidler er designet til at give pålidelig temperaturbeskyttelse til en bred vifte af temperaturfølsomme produkter og pakker.
  • Termiske løsninger til temperaturkritiske pakker under transport
  • Gel vil faseskifte ved 0° C.
  • tilstand kølevæske i fryseren før forsendelser.
  • køling til transport af fødevarer, lægemidler og medicinske produkter.
  • Til frosne eller kølede forsendelser.
  • Alternativ til våd is.
  • Fås i flere størrelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Vægt (engelsk) 12 oz.
Dimensioner (LxBxH) 6 x 5,5 x 1 tommer.
Materiale Polyethylen
Frysepunkt 0 °C
Til brug med (applikation) Til forsendelse af temperaturkritiske pakker under transport