Få mere at vide
Sonoco™ ThermoSafe PolarPack™ Standard
Artikelnummer. 16383356
Dimensioner (LxBxH):
10,5 x 5,5 x 1,25 tommer.
10,5 x 7,5 x 1,25 tommer
6 x 5,5 x 1 tommer.
6,5 x 5,5 x 1 tommer.
8 x 5,5 x 1,25 tommer.
Vægt (engelsk):
12 oz.
16 oz.
20 oz.
24 oz.
32 oz.
48 oz.
Materiale:
Polyethylen
Polyethylen film
Polyethylenfilm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 18
Pakke med 24
Pakke med 36
Pakke med 48
Artikelnummer. 16383356
Brand: Sonoco™ PP20IN24BL
PolarPack kølemidler giver termiske løsninger til temperaturkritiske pakker under transport. Tilgængelig i et bredt udvalg af stilarter og et væld af størrelser, vores kølemidler er designet til at give pålidelig temperaturbeskyttelse til en bred vifte af temperaturfølsomme produkter og pakker.
  • Termiske løsninger til temperaturkritiske pakker under transport
  • Gel vil faseskifte ved 0° C
  • Tilstand kølevæske i fryseren før forsendelse
  • Køling til transport af fødevarer, lægemidler og medicinske produkter
  • Til frosne eller kølede forsendelser
  • Alternativ til våd is
  • Antal: Pakke med 768 stk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 768/Pk.
Vægt (engelsk) 20 oz.
Dimensioner (LxBxH) 8 x 5,5 x 1,25 tommer.
Materiale Polyethylen
Frysepunkt 0 °C
Til brug med (applikation) Til forsendelse af temperaturkritiske pakker under transport