Få mere at vide
Sonoco™ ThermoSafe PolarPack™ Standard
Artikelnummer. 13099332
Encompass
Dimensioner (LxBxH):
10,5 x 5,5 x 1,25 tommer.
10,5 x 7,5 x 1,25 tommer
6 x 5,5 x 1 tommer.
6,5 x 5,5 x 1 tommer.
8 x 5,5 x 1,25 tommer.
Vægt (engelsk):
12 oz.
16 oz.
20 oz.
24 oz.
32 oz.
48 oz.
Materiale:
Polyethylen
Polyethylen film
Polyethylenfilm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 18
Pakke med 24
Pakke med 36
Pakke med 48
Artikelnummer. 13099332
Brand: Sonoco™ 03600102
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
PolarPack kølemidler giver termiske løsninger til temperaturkritiske pakker under transport. Tilgængelig i et bredt udvalg af stilarter og et væld af størrelser, vores kølemidler er designet til at give pålidelig temperaturbeskyttelse til en bred vifte af temperaturfølsomme produkter og pakker.
  • Termiske løsninger til temperaturkritiske pakker under transport
  • Gel vil faseskifte ved 0° C.
  • tilstand kølevæske i fryseren før forsendelser.
  • køling til transport af fødevarer, lægemidler og medicinske produkter.
  • Til frosne eller kølede forsendelser.
  • Alternativ til våd is.
  • Fås i flere størrelser
Tekniske data
Mængde 16 oz.
Længde (engelsk) Eksteriør 6,5 tommer.
Bredde (engelsk) Udvendig 5,5''
Højde (engelsk) Udvendig 1 tomme
Vægt (engelsk) 16 oz.
Dimensioner (LxBxH) 6,5 x 5,5 x 1 tommer.
Materiale Polyethylen film
Frysepunkt 0 °C
Til brug med (applikation) Til forsendelse af temperaturkritiske pakker under transport
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.