Få mere at vide
Sonoco™ ThermoSafe PolarPack™ Standard
Artikelnummer. 13089332
Skift visning
Dimensioner (LxBxH):
10,5 x 5,5 x 1,25 tommer.
10,5 x 7,5 x 1,25 tommer
6 x 5,5 x 1 tommer.
6,5 x 5,5 x 1 tommer.
8 x 5,5 x 1,25 tommer.
Vægt (engelsk):
12 oz.
16 oz.
20 oz.
24 oz.
32 oz.
48 oz.
Materiale:
Polyethylen
Polyethylen film
Polyethylenfilm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 18
Pakke med 24
Pakke med 36
Pakke med 48
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (LxBxH) Vægt (engelsk) Materiale Pakningsstørrelse
13089332 6 x 5,5 x 1 tommer. 12 oz. Polyethylen Pakke med 48
13099332 6,5 x 5,5 x 1 tommer. 16 oz. Polyethylen film Pakke med 36
17663585 8 x 5,5 x 1,25 tommer. 20 oz. Polyethylen -
16383356 8 x 5,5 x 1,25 tommer. 20 oz. Polyethylen -
13009342 8 x 5,5 x 1,25 tommer. 24 oz. Polyethylen Pakke med 24
13019342 10,5 x 5,5 x 1,25 tommer. 32 oz. Polyethylen film Pakke med 18
13029342 10,5 x 7,5 x 1,25 tommer 48 oz. Polyethylenfilm Pakke med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 13089332 Leverandør Sonoco™ Leverandørnr. PP12
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    493.50 DKK
    193.00 DKK / Pakke med 48
    Spare 300.50 DKK
    60% Slukket
Forventet forsendelse: 16-11-2026
PolarPack kølemidler giver termiske løsninger til temperaturkritiske pakker under transport. Tilgængelig i et bredt udvalg af stilarter og et væld af størrelser, vores kølemidler er designet til at give pålidelig temperaturbeskyttelse til en bred vifte af temperaturfølsomme produkter og pakker.
  • Termiske løsninger til temperaturkritiske pakker under transport
  • Gel vil faseskifte ved 0° C.
  • tilstand kølevæske i fryseren før forsendelser.
  • køling til transport af fødevarer, lægemidler og medicinske produkter.
  • Til frosne eller kølede forsendelser.
  • Alternativ til våd is.
  • Fås i flere størrelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Vægt (engelsk) 12 oz.
Dimensioner (LxBxH) 6 x 5,5 x 1 tommer.
Materiale Polyethylen
Frysepunkt 0 °C
Til brug med (applikation) Til forsendelse af temperaturkritiske pakker under transport