Få mere at vide
Sonoco™ ThermoSafe PolarPack™ Standard
Artikelnummer. 13029342
Dimensioner (LxBxH):
10,5 x 5,5 x 1,25 tommer.
10,5 x 7,5 x 1,25 tommer
6 x 5,5 x 1 tommer.
6,5 x 5,5 x 1 tommer.
8 x 5,5 x 1,25 tommer.
Vægt (engelsk):
12 oz.
16 oz.
20 oz.
24 oz.
32 oz.
48 oz.
Materiale:
Polyethylen
Polyethylen film
Polyethylenfilm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 18
Pakke med 24
Pakke med 36
Pakke med 48
Artikelnummer. 13029342
Brand: Sonoco™ PP48
PolarPack kølemidler giver termiske løsninger til temperaturkritiske pakker under transport. Tilgængelig i et bredt udvalg af stilarter og et væld af størrelser, vores kølemidler er designet til at give pålidelig temperaturbeskyttelse til en bred vifte af temperaturfølsomme produkter og pakker.
  • Thermal solutions for temperature critical packages during transit
  • Gel will phase change at 0° C.
  • condition coolant in freezer before shipments.
  • refrigeration for transport of food, pharmaceuticals and medical products. 
  • For frozen or refrigerated shipments.
  • Alternative to wet ice.
  • Available in several sizes
  • Cold shipping supplies .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 48 oz.
Længde (engelsk) Eksteriør 10.5 in.
Bredde (engelsk) Udvendig 7.5 in.
Højde (engelsk) Udvendig 1.25 in.
Vægt (engelsk) 48 oz.
Dimensioner (LxBxH) 10,5 x 7,5 x 1,25 tommer
Materiale Polyethylenfilm
Frysepunkt 0°C