Få mere at vide
Sonoco™ ThermoSafe PolarPack™ Standard
Artikelnummer. 13009342
Skift visning
Dimensioner (LxBxH):
10,5 x 5,5 x 1,25 tommer.
10,5 x 7,5 x 1,25 tommer
6 x 5,5 x 1 tommer.
6,5 x 5,5 x 1 tommer.
8 x 5,5 x 1,25 tommer.
Vægt (engelsk):
12 oz.
16 oz.
20 oz.
24 oz.
32 oz.
48 oz.
Materiale:
Polyethylen
Polyethylen film
Polyethylenfilm
Conditionnement:
Pakke med 12
Pakke med 18
Pakke med 24
Pakke med 36
Pakke med 48
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensioner (LxBxH) Vægt (engelsk) Materiale Conditionnement
13009342 8 x 5,5 x 1,25 tommer. 24 oz. Polyethylen Pakke med 24
13089332 6 x 5,5 x 1 tommer. 12 oz. Polyethylen Pakke med 48
13099332 6,5 x 5,5 x 1 tommer. 16 oz. Polyethylen film Pakke med 36
17663585 8 x 5,5 x 1,25 tommer. 20 oz. Polyethylen -
16383356 8 x 5,5 x 1,25 tommer. 20 oz. Polyethylen -
13019342 10,5 x 5,5 x 1,25 tommer. 32 oz. Polyethylen film Pakke med 18
13029342 10,5 x 7,5 x 1,25 tommer 48 oz. Polyethylenfilm Pakke med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 13009342 Fournisseur Sonoco™ Code fournisseur PP24
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    361.93 DKK
    124.00 DKK / Pakke med 24
    Spare 237.93 DKK
    65% Slukket
Afficher toutes les promotions
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
PolarPack kølemidler giver termiske løsninger til temperaturkritiske pakker under transport. Tilgængelig i et bredt udvalg af stilarter og et væld af størrelser, vores kølemidler er designet til at give pålidelig temperaturbeskyttelse til en bred vifte af temperaturfølsomme produkter og pakker.
  • Termiske løsninger til temperaturkritiske pakker under transport
  • Gel vil faseskifte ved 0° C.
  • tilstand kølevæske i fryseren før forsendelser.
  • køling til transport af fødevarer, lægemidler og medicinske produkter.
  • Til frosne eller kølede forsendelser.
  • Alternativ til våd is.
  • Fås i flere størrelser
  • Kold forsendelse forsyninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vægt (engelsk) 24 oz.
Dimensioner (LxBxH) 8 x 5,5 x 1,25 tommer.
Materiale Polyethylen
Frysepunkt 0 °C
Til brug med (applikation) Til forsendelse af temperaturkritiske pakker under transport
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.