Få mere at vide
Sonoco™ ThermoSafe PolarPack™ Skum mursten
Artikelnummer. 17858703
Skift visning
Dimensioner (LxBxH):
11,25 x 9,5 x 1 tommer. (28,5 x 24,13 x 2,54 cm)
Vægt (engelsk):
56 oz.
Vægt (metrisk):
1,58 kg
Artikelnummer. Dimensioner (LxBxH) Vægt (engelsk) Vægt (metrisk)
17858703 11,25 x 9,5 x 1 tommer. (28,5 x 24,13 x 2,54 cm) 56 oz. 1,58 kg
1 options
Artikelnummer. 17858703 Leverandør Sonoco™ Leverandørnr. FPP56
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    444.15 DKK
    282.04 DKK / Pakke med 12
    Spare 162.11 DKK
    36% Slukket
Forventet forsendelse: 16-02-2027
Isposer af skumsten ændrer aldrig form under frysning, optøning eller transport, hvilket muliggør overlegen overfladekontakt for mere ensartet temperaturkontrol. Kølemiddelsten er vakuumforseglet for ensartet vægt og form.
  • Levere køling til transport af fødevarer, lægemidler og medicinske produkter.
  • Gel vil faseskifte ved 0° C.
  • PolarPack Skumklodser opretholder udpegede pakningskonfigurationer under hele turen.
  • Til frosne eller kølede forsendelser.
  • Alternativ til våd is.
  • Fås i flere størrelser
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Mængde 12/Cs.
    Bredde (metrisk) Udvendig 24.13 cm
    Længde (engelsk) Eksteriør 11,25''
    Bredde (engelsk) Udvendig 9,5 tommer
    Længde (metrisk) Udvendig 28.5 cm
    Højde (engelsk) Udvendig 1 tomme
    Type Kølemiddel ispose
    Højde (metrisk) Udvendig 2.54 cm
    Vægt (engelsk) 56 oz.
    Vægt (metrisk) 1,58 kg
    Temperaturområde (metrisk) 0 °C
    Dimensioner (LxBxH) 11,25 x 9,5 x 1 tommer. (28,5 x 24,13 x 2,54 cm)
    Frysepunkt 0 °C
    Temperaturområde (engelsk) 32 °F