Få mere at vide
Sonoco™ ThermoSafe PolarPack™ Skum mursten
Artikelnummer. 13079342
Skift visning
Dimensioner (LxBxH):
6,5 x 4,5 x 1,5 tommer. (16,51 x 11,43 x 3,81 cm)
8,25 x 10 x 0,75 tommer. (20,9 x 20,3 x 1,9 cm)
Vægt (engelsk):
18 oz.
24 oz.
Vægt (metrisk):
0,68 kg
0,72 kg
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 28
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (LxBxH) Vægt (engelsk) Vægt (metrisk) Pakningsstørrelse
13079342 6,5 x 4,5 x 1,5 tommer. (16,51 x 11,43 x 3,81 cm) 24 oz. 0,68 kg Pakke med 24
13059342 8,25 x 10 x 0,75 tommer. (20,9 x 20,3 x 1,9 cm) 18 oz. 0,72 kg Pakke med 28
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13079342 Leverandør Sonoco™ Leverandørnr. FPP24
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Kølemiddelsten er vakuumforseglet for ensartet vægt og form. Disse halvstive skumsten ændrer aldrig form under frysning, optøning eller transport, hvilket muliggør overlegen overfladekontakt for mere ensartet temperaturkontrol.
  • Levere køling til transport af fødevarer, lægemidler og medicinske produkter.
  • Gel vil faseskifte ved 0° C.
  • PolarPack Skumklodser opretholder udpegede pakningskonfigurationer under hele turen.
  • Til frosne eller kølede forsendelser.
  • Alternativ til våd is.
  • Fås i flere størrelser
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Mængde 24/Cs.
    Bredde (metrisk) Udvendig 11.43 cm
    Længde (engelsk) Eksteriør 6,5 tommer.
    Bredde (engelsk) Udvendig 4,5 tommer.
    Længde (metrisk) Udvendig 16.51 cm
    Højde (engelsk) Udvendig 1,5 tommer
    Type Kølemiddel ispose
    Højde (metrisk) Udvendig 3.81 cm
    Vægt (engelsk) 24 oz.
    Vægt (metrisk) 0,68 kg
    Dimensioner (LxBxH) 6,5 x 4,5 x 1,5 tommer. (16,51 x 11,43 x 3,81 cm)
    Frysepunkt 0 °C (32 °F)