Få mere at vide
Sonoco™ ThermoSafe PolarPack™ Skum mursten
Artikelnummer. 13059342
Skift visning
Dimensioner (LxBxH):
6,5 x 4,5 x 1,5 tommer. (16,51 x 11,43 x 3,81 cm)
8,25 x 10 x 0,75 tommer. (20,9 x 20,3 x 1,9 cm)
Vægt (engelsk):
18 oz.
24 oz.
Vægt (metrisk):
0,68 kg
0,72 kg
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 28
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (LxBxH) Vægt (engelsk) Vægt (metrisk) Pakningsstørrelse
13059342 8,25 x 10 x 0,75 tommer. (20,9 x 20,3 x 1,9 cm) 18 oz. 0,72 kg Pakke med 28
13079342 6,5 x 4,5 x 1,5 tommer. (16,51 x 11,43 x 3,81 cm) 24 oz. 0,68 kg Pakke med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13059342 Leverandør Sonoco™ Leverandørnr. FPP18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    501.90 DKK
    363.93 DKK / Pakke med 28
    Spare 137.97 DKK
    27% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 19-01-2027
Kølemiddelsten er vakuumforseglet for ensartet vægt og form. Disse halvstive skumsten ændrer aldrig form under frysning, optøning eller transport, hvilket muliggør overlegen overfladekontakt for mere ensartet temperaturkontrol.
  • Levere køling til transport af fødevarer, lægemidler og medicinske produkter.
  • Gel vil faseskifte ved 0° C.
  • PolarPack Skumklodser opretholder udpegede pakningskonfigurationer under hele turen.
  • Til frosne eller kølede forsendelser.
  • Alternativ til våd is.
  • Fås i flere størrelser
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Mængde 28 Cs.
    Bredde (metrisk) Udvendig 14 cm
    Længde (engelsk) Eksteriør 8,25 tommer.
    Bredde (engelsk) Udvendig 5,5''
    Længde (metrisk) Udvendig 20.9 cm
    Højde (engelsk) Udvendig 0,75 tommer
    Type Kølemiddel ispose
    Højde (metrisk) Udvendig 1.9 cm
    Vægt (engelsk) 18 oz.
    Vægt (metrisk) 0,72 kg
    Dimensioner (LxBxH) 8,25 x 10 x 0,75 tommer. (20,9 x 20,3 x 1,9 cm)
    Frysepunkt 0 °C (32 °F)