Få mere at vide
Sonoco™ ThermoSafe LabMailer prøverørspostere
Artikelnummer. 17808703
Skift visning
Volumen:
7, 10, 15 eller 25 ml
Mængde:
5 rør
Artikelnummer. Volumen Mængde
17808703 7, 10, 15 eller 25 ml 5 rør
1 options
Artikelnummer. 17808703 Leverandør Sonoco™ Leverandørnr. 409
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Stødabsorberende polystyrenskumpostere accepterer prøverør med gummi- eller skruelåg
  • Todelt samling med snaplås holder indholdet på plads
  • Ideel til at sende eller transportere ikke-farligt blod, urin eller andre laboratorieprøver.
†Inkluderer slidset område til op til fire dias.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 5 rør
Applikationer Ideel til at sende eller transportere ikke-farligt blod, urin eller andre laboratorieprøver
Mål (L x B x H) Udvendig 7,875 x 5,125 x 1,5 tommer.
Bredde (metrisk) interiør 16 mm
Diameter (metrisk) interiør 170 mm
Oversigt Kun skum afsender. Skal købe forsendelseshylster model 410, Holder 5 rør
Volumen 7, 10, 15 eller 25 ml
Materiale Polystyren skum