Få mere at vide
Sonoco™ ThermoSafe Isolerede opbevarings- og transportkister
Artikelnummer. 15964200
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
23 x 22 x 20,75 tommer. (58,42 x 55,88 x 52,70 cm)
28,12 x 19,12 x 25,25 tommer. (71,43 x 48,57 x 64,13 cm)
Type:
Opbevarings- og transportkiste
Design:
Ingen håndtag
Lukketype:
Hængslet
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H) Type Design Lukketype
15964200 23 x 22 x 20,75 tommer. (58,42 x 55,88 x 52,70 cm) Opbevarings- og transportkiste Ingen håndtag Hængslet
17888703 28,12 x 19,12 x 25,25 tommer. (71,43 x 48,57 x 64,13 cm) Opbevarings- og transportkiste Ingen håndtag Hængslet
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15964200 Leverandør Sonoco™ Leverandørnr. 303
Tøris opbevaringskister giver mobil, ikke-elektrisk lavtemperaturvedligeholdelse til en lang række laboratorie- og feltanvendelser. Ideel til opbevaring af tøris eller våd is, varm opbevaring eller feltopsamling.
Ideel til opbevaring af tøris og våd is, kortvarig frossen og varm opbevaring.
  • Enheder med hårdt kabinet, der giver billig opbevaring. Enhederne er lave vedligeholde og nemme at rengøre.
  • Fås i forskellige størrelser i forskellige varigheder.
  • Dollies sælges separat.
  • Langtidsbrug, alle komponenter kan udskiftes.
  • Enheder skal fyldes eller tilføjes dunnage til enheden for maksimal gennemsnitlig holdetid.
Ordreinfo
Dollies medfølger ikke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Højde (metrisk) 52.70 cm
Højde (engelsk) 20,75 tommer.
Længde (metrisk) 58.42 cm
Længde (engelsk) 23 tommer
Bredde (metrisk) 55.88 cm
Bredde (engelsk) 22 tommer
Dimensioner (L x B x H) 23 x 22 x 20,75 tommer. (58,42 x 55,88 x 52,70 cm)
Lukketype Hængslet
Kapacitet (engelsk) 2,7 kubikfod
Til brug med (udstyr) Sonoco™ ThermoSafe Dollies af aluminium (Fisher Cat. 11-676-24)
Til brug med (applikation) Ideel til opbevaring af tøris og våd is, kortvarig frossen og varm opbevaring
Vægt (engelsk) 34 lb.
Design Ingen håndtag
Materiale Polyethylen
Type Opbevarings- og transportkiste