Få mere at vide
Sonoco™ ThermoSafe Isoleret EPS med korrugerede beholdere og kølere (små)
Artikelnummer. 17828703
Skift visning
Dimensioner (D x B x H):
6,25 x 4,25 x 5,5 tommer.
Dimensioner (L x B x H):
9 x 7,5 x 8 tommer.
Artikelnummer. Dimensioner (D x B x H) Dimensioner (L x B x H)
17828703 6,25 x 4,25 x 5,5 tommer. 9 x 7,5 x 8 tommer.
1 options
Artikelnummer. 17828703 Leverandør Sonoco™ Leverandørnr. 609UPS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2571.98 DKK
    1589.80 DKK / Pakke med 24
    Spare 982.18 DKK
    38% Slukket
Forventet forsendelse: 19-02-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Stort udvalg af omkostningseffektivt, genanvendeligt EPS-skum i korrugerede lagerbeholdere, fås i små, mellemstore og store størrelser. EPS-skum med korrugerede afsendere til sikker opbevaring og levering af de fleste nedkølede eller frosne produkter.
  • Størrelser, der varierer 6 tommer-10,5 tommer i længden
  • Fås også i ThermoSafe Isoleret EPS med korgbeholdere og kølere - medium (11 tommer- 17 tommer i længden)
  • Fås også i ThermoSafe Isoleret EPS med korgbeholdere og kølere - store (19 tommer-24 tommer i længden)
  • 200 lb. test bølgepap
  • Fremragende tøris sublimering, gennemsnitlig tøris brug i 1-1/2 tomme tykke vægenheder er 5 pund over 24 timer og 3-4 pund derefter.
  • Standard 1-1/2 tommer vægforsendere er ideelle til køleforsendelser i 24-48 timer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dimensioner (L x B x H) 9 x 7,5 x 8 tommer.
Vægtykkelse (engelsk) 1,5 tommer
Materiale Ekspanderet polystyren
Mængde 24 pr karton
Dimensioner (D x B x H) 6,25 x 4,25 x 5,5 tommer.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.