Få mere at vide
Thermo Scientific™ ThermoPrimeTaqDNA-polymerase, med 10X buffer og separat hætteglas med 25 mM MgCl2
Artikelnummer. 11727227
Skift visning
Mængde:
2500 enheder
Pakningsstørrelse:
2500 enheder
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11727227 2500 enheder 2500 enheder
1 options
Artikelnummer. 11727227 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. AB0301B
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific ThermoPrime TaqTaq Polymerase er en 94 kDa rekombinant termostabil DNA-polymerase opnået ved højniveauekspression afTaq DNA-polymerasegen i E. coli .
Thermo Scientific ThermoPrimeTaqPolymerase er en 94-kDa rekombinant termostabil DNA-polymerase opnået ved højniveauekspression afTaq DNA-polymerase-gen i E. coli . En proprietær bufferkomponent beskytter ThermoPrime DNA-polymerase under høje temperaturtrin, der sikrer optimal ydeevne under hele reaktionen, hvilket fører til øget PCR-udbytte. Praktisk mastermix-format er også tilgængeligt for nemmere reaktionsopsætning.
Funktioner
  • Forbedret enzymstabilitet for øget udbytte
  • Avanceret buffersystem minimerer PCR-optimeringstrin
Applikationer
  • Amplifikation af fragmenter op til 5 kb
  • Rutinemæssig PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 5 U/μl
Indhold og opbevaring • ThermoPrimeTaqDNA-polymerase (5 U/μ L), 10 x 50μ L
• 10X reaktionsbuffer IV, 10 x 1,5 ml
• 25 mM MgCl2 , 10 x 1,5 mL
Opbevares ved -20 °C.
GC-Rich PCR-ydelse Lav
Polymerase ThermoPrime Taq DNA polymerase
Reaktionshastighed Standard
Produkttype DNA-polymerase
Mængde 2500 enheder
Forsendelsestilstand Våd eller tøris
Til brug med (applikation) Standard PCR
Troskab (vs. Taq) 1X
Hot Start Nej
Antal reaktioner 4000 reaktioner
Overhæng 3'-A
Reaktionsformat Separate komponenter
Udgangsmateriale DNA