Få mere at vide
Cole-Parmer Termoplastisk Vulkanisat (TPV) Pharma Grade Tubing
Artikelnummer. 30054338 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Diameter (engelsk) Indre:
1/16 tommer.
1/2 tomme.
1/4 tommer
1/8 tommer
3/16 tommer
3/8 tommer
Diameter (engelsk) Ydre:
1/2 tomme.
1/4 tommer
3/16 tommer
3/4 tommer
3/8 tommer
5/16 tommer
5/8 tommer.
7/16 tommer
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (engelsk) Indre Diameter (engelsk) Ydre
30054338 3/16 tommer 7/16 tommer
30053527 1/2 tomme. 3/4 tommer
30053912 1/4 tommer 1/2 tomme.
30054171 1/16 tommer. 3/16 tommer
30053517 1/4 tommer 7/16 tommer
30053451 1/4 tommer 3/8 tommer
30053658 3/16 tommer 5/16 tommer
30054210 1/8 tommer 1/4 tommer
30053991 3/8 tommer 5/8 tommer.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 30054338 Leverandør Cole-Parmer Leverandørnr. 5011987
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2125.00 DKK
    2090.36 DKK / 15m
    Spare 34.64 DKK
    1% Slukket
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilbyder stor kemisk modstand og knæk modstand for e in., fremragende pumpeydelse
Biokompatible termoplastiske rør giver god kemisk resistens. Indeholder ikke BPA, phthalater, PVC eller pero in. ides. Steriliser med autoklave, gammabestråling og kemiske steriliseringsmidler. Overholder US Pharmacopeia 43, National Formulary 38 (USP ), General Chapter 88 Klasse VI, Biologiske reaktivitetstests, In Vivo (2020). Ideel til generelle formål, laboratorie- og engangsapplikationer. Gratis teknisk applikationssupport tilgængelig for at hjælpe med valg af slanger
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA;Ikke-phthalat;USP;RoHS
Diameter (engelsk) Indre 3/16 tommer
Diameter (engelsk) Ydre 7/16 tommer
Samlet længde (engelsk) 50 ft.