Få mere at vide
Quickfit™ Termoplastiske polyesterrørklemmer
Artikelnummer. 12704406
Skift visning
Til brug med:
Op til 10 mm OD rør
Op til 14 mm OD-rør
Op til 4,5 mm OD-rør
Op til 6 mm OD-rør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med Pakningsstørrelse
12704406 Op til 4,5 mm OD-rør Pakke med 5
12316357 Op til 10 mm OD rør Pakke med 5
11961528 Op til 14 mm OD-rør Pakke med 5
11332025 Op til 6 mm OD-rør Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12704406 Leverandør Quickfit Leverandørnr. KT4.5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    233.00 DKK
    178.93 DKK / Pakke med 5
    Spare 54.07 DKK
    23% Slukket
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Til brug med fleksible gummi- og plastrør
  • Giver fin flowkontrol af væsker og gasser
  • Nem enhåndsjustering: bare rul savtakkede hjul langs skrånende gulv
  • Fremstillet af termoplastisk polyester
Tekniske data
Materiale Termoplastisk polyester
Til brug med Op til 4,5 mm OD-rør
Til brug med (applikation) Anvendes med fleksible gummi- og plastikrør
Produkttype Rørklemme