Få mere at vide
Cole-Parmer Termoplastisk elastomer (TPE) slange
Artikelnummer. 30053953 Shop alle Cole-Parmer produkter
Diameter (engelsk) Indre:
1 tomme
1/16 tommer.
1/2 tomme.
1/32 tommer.
1/4 tommer
1/8 tommer
3/16 tommer
3/32 tommer.
3/4 tommer
3/8 tommer
5/16 tommer
5/8 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre:
1 tomme
1-1/4 tommer.
1/2 tomme.
1/4 tommer
1/8 tommer
3/16 tommer
3/32 tommer.
3/4 tommer
3/8 tommer
5/16 tommer
5/32 tommer.
5/8 tommer.
7/16 tommer
7/32 tommer.
7/8 tommer.
9/16 tommer.
Artikelnummer. 30053953
Brand: Cole-Parmer 5011613
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til væskeoverførsel og brug i peristaltiske pumpeapplikationer
Ideel til generelle formål, laboratorie- og engangsapplikationer. Gratis teknisk applikationssupport tilgængelig for at hjælpe med valg af slanger. E in., fremragende til brug i peristaltiske pumpeapplikationer. Et godt alternativ til silikoneslange. Indeholder ikke PVC, DEHP, phthalater eller andre blødgørere. Ultra-lav e in., traktable og udvaskbare. Lav gas og o in., ygen permeabilitet. Lavt proteinbinding og ikke-pyrogent materiale. Termisk svejsbar. USP Klasse VI, USP 661, og RoHS-kompatibel og BPOG-testet
Tekniske data
Certificeringer/compliance ADCF;FDA;Ikke-DEHP;Ikke-phthalat;RoHS;USP
Diameter (engelsk) Indre 5/16 tommer
Materiale TPE
Diameter (engelsk) Ydre 7/16 tommer
Samlet længde (engelsk) 50 ft.
Samlet længde (metrisk) 50 ft.
Steriliseringsmetode E-stråle/gamma-bestråling mellem 25 og 45 kGy
Farve Klar