Få mere at vide
Eppendorf ThermoMixer™ C
Artikelnummer. 13527550 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Type:
Tørblokvarmer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
13527550 Tørblokvarmer Hver
1 options
Artikelnummer. 13527550 Leverandør Eppendorf Leverandørnr. 5382000015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25910.00 DKK
    24100.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 1810.00 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Få bedre assayresultater ved tør inkubation og samtidig blanding af dine prøver med denne mixer. Eppendorf ThermoMixer™ C er ideel til opvarmning, afkøling og blanding af næsten alle laboratoriebeholdere.
Pålidelig forebyggelse af kondensatdannelse i små beholdere kan opnås med det opvarmede låg Eppendorf ThermoTop (ekstraudstyr). Alle almindelige beholdere og pladeformater fra 5 μl til 50 ml med forskellige Eppendorf SmartBlocks til standardapplikationer.
  • Fremragende 2DMix-Control-teknologi resulterer i fremragende prøveblanding
  • Anti-spild-teknologi forhindrer befugtning af låget og krydskontaminering
  • Øget blandingsfrekvens på op til 3.000 rpm for effektiv prøveblanding
  • Fremragende temperaturstyring for maksimal temperaturnøjagtighed, hvilket resulterer i sikker håndtering
  • Kompatibel med Eppendorf ThermoTop (condens.protect™) til kondensfri prøvehåndtering (for Eppendorf SmartBlocks op til 2,0 ml)
  • Foruddefinerede programtaster og overskueligt arrangerede menuguider muliggør enkel og intuitiv betjening
  • Frit programmerbare programtaster til individuel optimering
  • Eppendorf PhysioCare Concept giver ergonomisk design og betjening
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Temperaturområde (metrisk) Ambient -15 til 100 °C
Type Tørblokvarmer
Vise Temperaturindstillinger: 1 °C/100 °C 
Hastighed 300 til 3000 rpm
Stopur 15 sek. til 99:30 timer, kontinuerligt
Længde (metrisk) 30.4 cm
Bredde (metrisk) 20.6 cm
Højde (metrisk) 13.1 cm
Dybde (metrisk) 30.4 cm
Spænding 220/240 V
Watt 200 w
Frekvens 50/60 Hz