Få mere at vide
Eppendorf™ ThermoMixer™ C Tilbehør: Smartblock™ Termoblokke
Artikelnummer. 13558470 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Holder:
8 x 5,0 ml
24 x 0,5 ml
24 x 1,5 ml
24 x 2 ml
4 x 50 ml
8 x 15 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder unitSize
13558470 4 x 50 ml -
13518470 24 x 1,5 ml -
13528470 24 x 2 ml Hver
13588460 24 x 0,5 ml Hver
13548470 8 x 15 ml -
13538470 8 x 5,0 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 13558470 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 5365000028
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Oprethold nøjagtige, ensartede temperaturer med disse termoblokke. Eppendorf™ Smartblock™ termoblokke er kompatible med Eppendorf ThermoMixer™ C, og understøtter en bred vifte af applikationer.
  • Udskiftelig på få sekunder
  • Automatisk blokgenkendelse for sikker håndtering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Eppendorf ThermoMixer C
Holder 4 x 50 ml
Type Blok
Vaske-/affaldsflaskekapacitet 50mL x 4 koniske rør