Få mere at vide
Eppendorf™ ThermoMixer™ C Tilbehør: Smartblock™ Termoblokke
Beskrivelse
- Udskiftelig på få sekunder
- Automatisk blokgenkendelse for sikker håndtering
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Eppendorf ThermoMixer C |
| Holder | 8 x 5,0 ml |
| Type | Blok |
| Vaske-/affaldsflaskekapacitet | 5 ml x 8 Eppendorf rør |