Få mere at vide
BOLA Thermometers for Flasks
Artikelnummer. 10174481
Maks. Temperatur (metrisk):
250°C
Artikelnummer. 10174481
Brand: BOLA B28709
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Thermometers for Flasks PTFE - coated
PTFE-jacketed glass thermometer, measuring range 0/+250:1°C
Tekniske data
Flaske størrelse 2000-6000 mL
Certificeringer/compliance FDA
Diameter (metrisk) sonde 7 mm
Længde (metrisk) samlet 600 mm
Maks. Temperatur (metrisk) 250°C
Min. Temperatur (metrisk) -200°C
Nedsænkningslængde 450 mm