Få mere at vide
Fisherbrand™ Termometer skærm
Artikelnummer. 11970217
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-50 °C til +70 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk) Pakningsstørrelse
11970217 -50 °C til +70 °C Hver
1 options
Artikelnummer. 11970217 Leverandør Fisherbrand™ Leverandørnr. 30.1011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    142.00 DKK
    140.30 DKK / Pakke med 1
    Spare 1.70 DKK
    1% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Brug dette termometerskærm med et bredt udvalg af termometre. Fisherbrand™ Termometerskærme har en bredskærmsskærm og et internt temperaturområde på -10 til +60 °C.
  • Nøjagtig indeni± 1 °C
Tekniske data
Maks. Temperatur (metrisk) 70 °C
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (metrisk) -50 °C til +70 °C
Nøjagtighed ±1°C
Vise Widescreen