Få mere at vide
Brannan™ Termometer Science Kit
Artikelnummer. 13018573
Skift visning
Produkttype:
Investigative Science Kit
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
13018573 Investigative Science Kit 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 13018573 Leverandør Brannan™ Leverandørnr. 25/701/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    717.00 DKK
    606.87 DKK / 1 sæt
    Spare 110.13 DKK
    15% Slukket
Forventet forsendelse: 13-01-2027
Brannan™ Termometer Science Kit kommer i en blå plastikkasse og inkluderer en række instrumenter og et sæt forskningsnotater.
  • Komplet sæt designet til at hjælpe lærere med at opfylde den nationale læseplan
Tekniske data
Inkluderer Blåt plastiketui, 4 x 150mm initial™ grønne termometre, 4 x 200mm initial™ grønt fyldte termometre, 2 x små klasseværelsestermometre, 1 x drejeskive maksimum/minimum termometer, 1 x soli temperaturtermometer, 1 x Spotcheck klinisk termometer
Højde (metrisk) 50 mm
Bredde (metrisk) 232 mm
Produkttype Investigative Science Kit