Få mere at vide
VEE GEE Termometer, Nedsænkning med Panser
Artikelnummer. 17871204
Temperaturområde (engelsk):
-10 til +250 °F
-30 til +120 °F
-31 til +122 °F
-4 til +230 °F
-4 til +302 °F
0 til 300 °F
20 til 500 °F
Underafdeling:
1 °C (1,8 °F)
1,1 °C (2 °F)
Nedsænkningslængde:
30,48 cm (12 tommer)
Til nedsænkningslinje
Fordybelsestype:
Delvis fordybelse
Total fordybelse
Artikelnummer. 17871204
Brand: VEE GEE 80906A
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Det serialiserede pansrede glastermometers panser beskytter termometeret mod hårdhændet håndtering og stød under brug.
  • Inkluderer rustning af forniklet messing
  • Feature Safety Blue fill mod en hvid baggrund for nem læsning
  • Nøjagtighed er lig med én underafdeling
  • Nedsænkning: Hel eller delvis mulighed
Tekniske data
Flaske Fyld Sikkerhedsblå
Til brug med (applikation) Laboratorier, universiteter, mad/drikkevarer, miljø, spildevand og mange andre generelle applikationer
Fordybelsestype Delvis fordybelse
Længde (metrisk) 30.48 cm
Materiale Glas
Sondetype Fordybelse/generelt formål (tilspidset)
Termometer Fyld Sikkerhedsblå
Vægt (metrisk) 9 g
Produkttype Serialiseret glastermometer
Oversigt Panser i forniklet messing
Maks. Temperatur (engelsk) 122 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 50 °C
Min. Temperatur (engelsk) -31 °F
Min. Temperatur (metrisk) -35 °C
Temperaturområde (engelsk) -31 til +122 °F
Temperaturområde (metrisk) -35 til +50 °C
Nøjagtighed ±1 underafdeling
Underafdeling 1 °C (1,8 °F)
Nedsænkningslængde Til nedsænkningslinje
Bredde (metrisk) 1.65 cm