Få mere at vide
VEE GEE Termometer, Nedsænkning med Panser
Artikelnummer. 17851204
Temperaturområde (engelsk):
-10 til +250 °F
-30 til +120 °F
-31 til +122 °F
-4 til +230 °F
-4 til +302 °F
0 til 300 °F
20 til 500 °F
Underafdeling:
1 °C (1,8 °F)
1,1 °C (2 °F)
Nedsænkningslængde:
30,48 cm (12 tommer)
Til nedsænkningslinje
Fordybelsestype:
Delvis fordybelse
Total fordybelse
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17851204
missing translation for 'mfr': VEE GEE 80901A
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Det serialiserede pansrede glastermometers panser beskytter termometeret mod hårdhændet håndtering og stød under brug.
  • Inkluderer rustning af forniklet messing
  • Feature Safety Blue fill mod en hvid baggrund for nem læsning
  • Nøjagtighed er lig med én underafdeling
  • Nedsænkning: Hel eller delvis mulighed
Especificaciones
Flaske Fyld Sikkerhedsblå
Til brug med (applikation) Laboratorier, universiteter, mad/drikkevarer, miljø, spildevand og mange andre generelle applikationer
Fordybelsestype Delvis fordybelse
Længde (metrisk) 30.48 cm
Materiale Glas
Sondetype Fordybelse/generelt formål (tilspidset)
Termometer Fyld Sikkerhedsblå
Vægt (metrisk) 9 g
Produkttype Serialiseret glastermometer
Oversigt Panser i forniklet messing
Maks. Temperatur (engelsk) 120 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 48,9 °C
Min. Temperatur (engelsk) -30 °F
Min. Temperatur (metrisk) -34,4 °C
Temperaturområde (engelsk) -30 til +120 °F
Temperaturområde (metrisk) -34,4 til +48,9 °C
Nøjagtighed ±1 underafdeling
Underafdeling 1,1 °C (2 °F)
Nedsænkningslængde Til nedsænkningslinje
Bredde (metrisk) 1.65 cm
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado