Learn More
VEE GEE Thermometer, Encapsulated in FEP with Armor
The armored encapsulated glass thermometer is protected in the event of breakage, the FEP coating contains the broken glass and liquid fill, preventing injury or contamination. The armor protects the thermometer from rough handling and shock during use and encapsulation protects you.
Brand:  VEE GEE 80708E-A
 View more versions of this product
Product Code. 17841204
  • 665.00 DKK / Each
Description
  • Includes FEP encapsulation and nickel-plated brass armor
  • Feature Safety Blue fill against a white background for easy reading
  • Accuracy is equal to one subdivision
  • Immersion: Total or Partial
Specifications
Specifications
Safety Blue
Total Immersion
Glass
Safety Blue
Serialized Glass Thermometer
302°F
-4°F
-4 to +302°F
±1 subdivision
30.48 cm (12 in.)
Laboratories, universities, food/beverage, environmental, wastewater and many other general-purpose applications
30.48 cm
Immersion/General Purpose (Tapered)
11 g
Nickel-plated brass armor
150°C
-20°C
-20 to 150°C
1°C (1.8°F)
1.65 cm
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfĂĽllen.
Name des Produkts
VEE GEE Thermometer, Encapsulated in FEP with Armor > Immersion Length: 30.48 cm (12 in.), Immersion Type: Total Immersion, Temperature Range: -4 to +302°F
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde ĂĽbermittelt