Få mere at vide
VEE GEE Termometer, indkapslet i FEP
Artikelnummer. 17831234
Temperaturområde (engelsk):
-30 til +120 °F
-31 til +122 °F
-4 til +230 °F
-4 til +302 °F
0 til 300 °F
30 til 220 °F
Underafdeling:
1 °C (1,8 °F)
1,1 °C (2 °F)
Nedsænkningslængde:
30,4 cm (12 tommer)
30,48 cm (12 tommer)
39 cm (15,4 tommer)
Til nedsænkningslinje
Fordybelsestype:
Delvis fordybelse
Total fordybelse
Artikelnummer. 17831234
Brand: VEE GEE 80704E
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Det indkapslede glastermometer er designet til at beskytte mod knust glas og væske. Den indeholder et biologisk nedbrydeligt Safety Blue-fyld, der tilbyder kviksølvlignende egenskaber minus de tilhørende risici for kontaminering og farer.
  • FEP-indkapsling - i tilfælde af brud indeholder FEP-belægningen det knuste glas og væske, hvilket forhindrer skade eller forurening
  • Feature Safety Blue fill mod en hvid baggrund for nem læsning
  • Nøjagtighed er lig med én underafdeling
  • Nedsænkning: Helt eller delvist
Tekniske data
Flaske Fyld Sikkerhedsblå
Til brug med (applikation) Laboratorier, universiteter, mad/drikkevarer, miljø, spildevand og mange andre generelle applikationer
Fordybelsestype Total fordybelse
Længde (metrisk) 39 cm
Materiale Glas
Sondetype Fordybelse/generelt formål (tilspidset)
Termometer Fyld Sikkerhedsblå
Vægt (metrisk) 5 g
Produkttype Serialiseret glastermometer
Maks. Temperatur (engelsk) 220 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 104,4 °C
Min. Temperatur (engelsk) 30 °F
Min. Temperatur (metrisk) -1,1 °C
Temperaturområde (engelsk) 30 til 220 °F
Temperaturområde (metrisk) -1,1 til 104,4 °C
Nøjagtighed ±1 underafdeling
Underafdeling 1,1 °C (2 °F)
Nedsænkningslængde 39 cm (15,4 tommer)
Bredde (metrisk) 1.52 cm