Få mere at vide
Brannan™ Klasseværelses vægtermometersæt
Artikelnummer. 13028573
Skift visning
Højde (metrisk):
380 mm
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
13028573 380 mm 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 13028573 Leverandør Brannan™ Leverandørnr. 25/702/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    125.00 DKK
    105.11 DKK / 1 sæt
    Spare 19.89 DKK
    15% Slukket
Forventet forsendelse: 19-01-2027
Brannan™ Klasseværelses vægtermometersæt indeholder et stort, farverigt plastvægtermometer og diagram til registrering af temperaturer.
  • Farverigt, letlæseligt termometer
  • Lamineret optagelsesdiagram
  • Ideel til undervisningsbrug
Tekniske data
Inkluderer Lamineret master termometer diagram
Højde (metrisk) 380 mm
Produkttype Vægtermometersæt