Få mere at vide
VEE GEE Termometerkasse, forniklet messingpanser
Artikelnummer. p-7250592
Længde (engelsk) Samlet:
12 tommer
15,5 tommer
Artikelnummer. 17811204
Brand: VEE GEE 83025A
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Det forniklede messing panserhus beskytter væske-i-glas termometre mod hårdhændet håndtering og stød under brug.
  • Panser har et skruelåg med gevind med ringtop til ophæng, hvor det er nødvendigt
  • Termometerlængde: Mulighed for 12 tommer (305 mm) eller 15,5 tommer (393 mm)
  • Udvendig diameter: 0,374 in (9,5 mm / Indvendig diameter: 0,295 in (7,5 mm)
Tekniske data
Engangs Genanvendelig
Til brug med (applikation) Beskyt væske-i-glas termometre mod hårdhændet håndtering og stød under brug
Længde (engelsk) Samlet 12 tommer
Længde (metrisk) 30.5 cm
Materiale Forniklet
Vægt (metrisk) 70 g
Produkttype Termometer panserkasse
Til brug med (udstyr) Væske-i-glas termometre
Bredde (metrisk) 1.9 cm