Få mere at vide
VEE GEE Termometerkasse, forniklet messingpanser
Artikelnummer. 17821264 Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Skift visning
Længde (engelsk) Samlet:
12 tommer
15,5 tommer
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (engelsk) Samlet
17821264 15,5 tommer
17811204 12 tommer
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17821264 Leverandør VEE GEE Leverandørnr. 83025N
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    186.00 DKK
    167.07 DKK / Pakke med 1
    Spare 18.93 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Det forniklede messing panserhus beskytter væske-i-glas termometre mod hårdhændet håndtering og stød under brug.
  • Panser har et skruelåg med gevind med ringtop til ophæng, hvor det er nødvendigt
  • Termometerlængde: Mulighed for 12 tommer (305 mm) eller 15,5 tommer (393 mm)
  • Udvendig diameter: 0,374 in (9,5 mm / Indvendig diameter: 0,295 in (7,5 mm)
Tekniske data
Engangs Genanvendelig
Til brug med (applikation) Beskyt væske-i-glas termometre mod hårdhændet håndtering og stød under brug
Længde (engelsk) Samlet 15,5 tommer
Længde (metrisk) 39.3 cm
Materiale Forniklet
Vægt (metrisk) 70 g
Produkttype Termometer panserkasse
Til brug med (udstyr) Væske-i-glas termometre
Bredde (metrisk) 1.9 cm