Få mere at vide
VEE GEE Termometerkasse, forniklet messingpanser
Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkterBeskrivelse
- Panser har et skruelåg med gevind med ringtop til ophæng, hvor det er nødvendigt
- Termometerlængde: Mulighed for 12 tommer (305 mm) eller 15,5 tommer (393 mm)
- Udvendig diameter: 0,374 in (9,5 mm / Indvendig diameter: 0,295 in (7,5 mm)
Tekniske data
Tekniske data
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med (applikation) | Beskyt væske-i-glas termometre mod hårdhændet håndtering og stød under brug |
| Længde (engelsk) Samlet | 12 tommer |
| Længde (metrisk) | 30.5 cm |
| Materiale | Forniklet |
| Vægt (metrisk) | 70 g |
| Produkttype | Termometer panserkasse |
| Til brug med (udstyr) | Væske-i-glas termometre |
| Bredde (metrisk) | 1.9 cm |