Få mere at vide
Dostmann Electronic™ Digitalt termometer
Beskrivelse
- Det all-round talent for temperaturmålinger med Pt100 sensor over et område fra -200 C °til +850 °C
- Termoelementet (type J, K, L, N, R, S, T) til +°1760 C med en opløsning på °0,1 C over hele måleområdet
- Ideel til kvalitetssikringsservice og produktion
- Integreret kalibreringsfunktion til enkel kompensation af sensortolerancer
- Fysisk 1-punkts, 2-punkts eller 3-punkts kalibreringsfunktion
Tekniske data
Tekniske data
| Kalibreret | Ja |