Få mere at vide
Thermo Scientific™ Thermolyne™ Premium store muffelovne tilbehør
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Bruge Thermo Scientific™ Thermolyne Premium stor muffelovn tilbehør til at øge anvendeligheden af den store muffelovn.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Hyldepinde |
| Til brug med (udstyr) | Thermolyne Premium stor muffelovn |
| Temperatur (metrisk) | 100°C to 1200°C |
| Type | Hyldepinde |
| Spænding | 0/1 V |