Få mere at vide
Thermo Scientific™ Thermolyne™ bordpladeovne
Artikelnummer. p-4529176
Temperaturkontrol:
Digitalt enkelt indstillingspunkt med rampe og dvale (B1)
Spænding:
240 V
Certificeringer/compliance:
CSA-godkendt, CE-mærket
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11840730
Brand: Thermo Scientific™ F30420C33
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tredobl det brugbare arbejdsområde med to medfølgende ildfaste hylder med Thermolyne bordpladeovne. Fås i tre temperaturstyringsmodeller.
Tredoble dit brugbare arbejdsområde med to medfølgende ildfaste hylder med Thermo Scientific™ Thermolyne™ bordpladeovne. Disse ovne er designet til sikker drift og fås i tre temperaturstyringsmodeller. De er ideelle til udglødning af glas, bestemmelse af flygtige stoffer, katalysatorforskning og askning af organiske og uorganiske prøver.
  • Avanceret digitalt LED-sæt/digital displaytemperaturregulator er mikroprocessorstyret
  • LED-displayet viser samtidig både indstillingspunktet og den faktiske ovntemperatur i °C eller °F
  • Brugervalgbar overtemperaturbeskyttelse
  • Åben termoelementbeskyttelse
  • Justerbar effekt fra 1 til 100 %
Sikkerhed og designfunktioner
  • Der er varmeelementer på kammerets top, bund og sider for forbedret temperaturensartethed
  • Indbygget udluftningsport fjerner uønskede forurenende stoffer og fugt for at forlænge levetiden af elementet og enheden
  • Bagsiden af kammeret har en port med en diameter på 0,95 cm (0,38 in.) til overvågning af kammertemperaturer med uafhængige måleenheder
  • Kritiske elektroniske komponenter og varmeelementer er beskyttet af en 35A afbryder
  • Dørsikkerhedsafbryderen stopper strømmen til varmeelementerne, når døren åbnes
Valg af temperaturregulatorer
  • Ovne, der bruger B1, C1 eller D1 kontrol, bruger også et mekanisk overtemperaturbeskyttelsesrelæ
  • B1: Digital enkelt indstillingspunktskontrol med en enkelt rampe til indstillingspunkter og dvale; et enkelt display viser den faktiske temperatur eller indstillingspunktet
  • C1: Digital programmerbar kontrol med ét lagret program på 8 segmenter
  • D1: Digital programmerbar kontrol med 4 lagrede programmer, 16 segmenter pr. program og RS-232 kommunikationsgrænseflade
Inkluderer:
To ildfaste hylder
Kræver
Elektrisk tilslutning kræver faste ledninger (ingen strømledning).
Anbefalet til:
Udglødning af glas, bestemmelse af flygtige stoffer, katalysatorforskning og askning af organiske og uorganiske prøver.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 1,6 kubikfod
Certificeringer/compliance CSA-godkendt, CE-mærket
Oversigt F30420C-33
Kapacitet (metrisk) 45 L
Temperatur (metrisk) 100 °C til 1093 °C
Type Enkelt indstillingspunkt
Strømforbrug 550 w
Temperaturkontrol Digitalt enkelt indstillingspunkt med rampe og dvale (B1)
Temperaturstabilitet ±1,2 ved 1000 °C
Temperaturensartethed ±3,45 °C
Mål (D x B x H) Indvendig 14 x 14 x 14 tommer (36 x 36 x 36 cm)
Mål (L x B x H) Udvendig 25,5 x 21,5 x 29,5 tommer (64,7 x 54,6 x 74,9 cm)
Længde (engelsk) 25,5 tommer
Længde (metrisk) 64.7 cm
Bredde (engelsk) 14 tommer
Bredde (metrisk) 54.6
Bredde (metrisk) interiør 36 cm
Højde (engelsk) 29,5 tommer
Højde (engelsk) Interiør 14 tommer
Højde (metrisk) 74.9 cm
Højde (metrisk) interiør 36 cm
Dybde (engelsk) Interiør 14 tommer
Dybde (metrisk) interiør 36 cm
Forsendelsesvægt (engelsk) 260 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 117.9 kg
Elektriske krav 240 V 50/60 Hz
Spænding 240 V
Strømstyrke 22,9 A
Frekvens 50/60 Hz