Få mere at vide
Thermo Scientific™ Thermolyne™ bordovne
Ideel til generel laboratoriebrug, herunder gravimetrisk analyse, sintring, kvantitativ analyse og varmebehandling.
Beskrivelse
Ideel til generel laboratoriebrug, herunder gravimetrisk analyse, sintring, kvantitativ analyse og varmebehandling.
- For ekstra beskyttelse stopper dørsikkerhedskontakten strømmen til varmeelementerne, når døren åbnes
- Termoelementbrudsbeskyttelse afbryder strømmen til varmeelementerne, hvilket forhindrer en løbsk tilstand på grund af fejl i termoelementet
- To åbne varmeelementer på kammersiderne sikrer hurtig opvarmning med minimal temperaturgradient
- Termisk effektiv keramisk isolering omgiver kammeret for maksimal energieffektivitet
- 0,95 cm (0,38 in.) diameter port til overvågning af kammertemperaturer med uafhængig måleanordning bagerst i kammeret
F47900-modeller
- 2L (0,07 kubikfod) varmeareal
F48000-modeller
- 5,9L (0,20 kubikfod) varmeareal
- Inkluderer en keramisk hylde (SH480X1), der fordobler ovnens belastningskapacitet
A1-controller
- Digital enkelt indstillingspunktsstyring
- Enkelt display viser faktisk temperatur eller indstillingspunkt
B1-controller
- Digital enkelt indstillingspunktsstyring med en enkelt rampe til indstillingspunkt og dvale
- Enkelt display viser faktisk temperatur eller indstillingspunkt
- Ovne med denne styring bruger også et mekanisk overtemperaturbeskyttelsesrelæ
C1-controller
- Digital programmerbar styring med ét lagret program på otte segmenter
- Ovne med denne styring bruger også et mekanisk overtemperaturbeskyttelsesrelæ
D1-controller
- Digital programmerbar styring med fire lagrede programmer, 16 segmenter pr. program
- Med RS-232 kommunikationsgrænseflade
- Ovne med denne styring bruger også et mekanisk overtemperaturbeskyttelsesrelæ
Inkluderer:
Strømledning (-60 modeller inkluderer 20-amp ledning; -33 enheder fås med stik til Kina)
Garanti:
1 år (dele og arbejdskraft)
Tekniske data
100 °C til 1200 °C |