Få mere at vide
Cole-Parmer™ Thermohygrometer
Artikelnummer. 11897653 Shop alle Cole-Parmer produkter
Temperaturområde (metrisk):
-10 °C til +50 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11897653
Brand: Cole-Parmer™ 3780458
Tekniske data
Type Thermohygrometer
Nøjagtighed ± 2.5%
Temperaturområde (metrisk) -10 °C til +50 °C
Materiale Brass
Montering Brass
Diameter (metrisk) Udvendig 150 mm
Vægt (metrisk) 320 g
Inkluderer White Face and Brass Case