Få mere at vide
Fisherbrand™ Thermographic Measurements Temperature Strip
Artikelnummer. p-8000321 Shop alle Fisherbrand produkter
Encompass
Temperaturområde (metrisk):
121 °C til 160 °C
77 °C til 116 °C
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 11502513
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
The standard 8 level range covers 40°C to 260°C for general purpose temperature monitoring.
Tekniske data
Til brug med (applikation) For general purpose temperature monitoring
Produkttype Temperature Strip
Maks. Temperatur (metrisk) 160°C
Min. Temperatur (metrisk) 121°C
Temperaturområde (metrisk) 121 °C til 160 °C
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.