Få mere at vide
Fisherbrand™ Thermographic Measurements Temperature Strip
Artikelnummer. 11592503 Shop alle Fisherbrand produkter
Encompass_Preferred
Temperaturområde (metrisk):
121 °C til 160 °C
77 °C til 116 °C
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 11592503
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
The standard 8 level range covers 40°C to 260°C for general purpose temperature monitoring.
Tekniske data
Til brug med (applikation) For general purpose temperature monitoring
Produkttype Temperature Strip
Maks. Temperatur (metrisk) 116°C
Min. Temperatur (metrisk) 77°C
Temperaturområde (metrisk) 77 °C til 116 °C
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.