Få mere at vide
Fisherbrand™ Thermographic Measurements Temperature Strip
Shop alle Fisherbrand produkter
Temperaturområde (metrisk):
121 °C til 160 °C
77 °C til 116 °C
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
The standard 8 level range covers 40°C to 260°C for general purpose temperature monitoring.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | For general purpose temperature monitoring |
| Produkttype | Temperature Strip |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 160°C |
| Min. Temperatur (metrisk) | 121°C |
| Temperaturområde (metrisk) | 121 °C til 160 °C |
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.