Få mere at vide
Digi-Sense Irreversibel 9-punkts lodret temperaturmærke
Artikelnummer. 11919658 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Klæbende type:
Selvklæbende
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. Klæbende type Pakningsstørrelse
11919658 Selvklæbende Pakke med 25
1 options
Artikelnummer. 11919658 Leverandør Digi-Sense Leverandørnr. 0806828
Forventet forsendelse: 26-01-2027
Dette irreversible 9-punkts vertikale temperaturmærke giver pålideligt bevis på, at produktet blev holdt ved den korrekte temperatur.
  • Anvendes som et hurtigt inspektionsværktøj, at produktet er i brugbar stand under forsendelses- og modtagelsesprocessen.
  • Spar tid og penge på grund af dyre tilbagekaldelser.
  • Selvklæbende design.
  • Etiketter består af en række temperaturfølsomme elementer forseglet mellem varmebestandige underlag med gennemsigtige vinduer.
  • Hvert element ændrer farve tydeligt, efterhånden som dets nominelle temperatur nås eller overskrides.
  • Ændringerne af etiketten er irreversible, hvilket giver en temperaturhistorik for overfladen, der overvåges.
  • Etiketterne vil ikke delaminere, når de fjernes, hvilket gør det muligt at vedhæfte dem til en inspektionsrapport for at tjene som en permanent registrering.
  • Ideel til brug i fødevare-, bil-, støbe- og metalindustrien.
  • Nøjagtighed er± 1,8 °F under 212 °F og± 1 °F over 212 °F.
  • Holdbarhed: 1 år efter købsdato.
Tekniske data
Klæbende type Selvklæbende
Produkttype Label
Mængde 25 Pk.
Temperaturområde (engelsk) 400 °F til 500 °F
Temperaturområde (metrisk) 204 °C til 260 °C
garanti 1 år efter købsdato