Få mere at vide
HUBER Termofluid DW-Therm HT
Artikelnummer. 10467642
Skift visning
Mængde:
5 l
10 l
Pakningsstørrelse:
10 L
5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10467642 5 l 5 L
10089691 10 l 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10467642 Leverandør HUBER Leverandørnr. 6672
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Gælder kun for Unistats.
  • Termofluid DW-Therm HT P20.340.32
  • Unistat-termovæske til lukkede systemer
  • Min. temp.: 20°C
  • Maks. temp.: (170)340°C
  • Viskositet ved 25°C: 32 mm2/sek.
Tekniske data
Farve Orange
Temperaturområde 20 °C til 340 °C
Type Termofluid DW-Therm HT
Mængde 5 l
Temperatur (metrisk) Maksimum 340 °C
Viskositet 32 mm2/sek.
compliance-icons
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Faresætning
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P391-Udslip opsamles.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 1,2,3,4-tetrahydro(1-phenylethyl)-napthalin