Få mere at vide
Thermo Scientific™ ThermoFlex™ Recirculating Chillers
Artikelnummer. 16211001 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Kølekapacitet:
Op til 1400 watt (60 Hz) 1170 watt (50 Hz)
Op til 900 watt (60 Hz) 750 watt (50 Hz)
Temperaturområde:
5 °C til 40 °C
5 °C til 90 °C
Model-:
ThermoFlex 1400
ThermoFlex 900
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kølekapacitet Temperaturområde Model-
16211001 Op til 1400 watt (60 Hz) 1170 watt (50 Hz) 5 °C til 90 °C ThermoFlex 1400
15759609 Op til 900 watt (60 Hz) 750 watt (50 Hz) 5 °C til 40 °C ThermoFlex 900
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16211001 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 1114C10560210001
ThermoFlex Recirculating Chillers er optimerede til de mest krævende applikationer og er pålidelige, nemme at bruge og nemme at vedligeholde.
Optimeret til de mest krævende applikationer, Thermo Scientific™ ThermoFlex Recirculating Chillers er pålidelige, nemme at bruge og nemme at vedligeholde. ThermoFlex-platformen blev udviklet med kundernes input fra koncept til design. Denne højtydende køleplatform med en kølekapacitet på op til 24.000 watt (81.948 btu/time) kan konfigureres, så applikationskravene kan opfyldes.
ThermoFlex Chillers fås nu i udvalgte modeller med lavt støjniveau. Stille effekt (<58 dBA) fremmer et sikkert og reduceret stressmiljø i dit laboratorium. Disse støjsvage modeller er designet til at forblive støjsvage i hele kølerens driftsområde, samtidig med at temperaturstyringens nøjagtighed bevares.
*Nu tilgængelig i støjsvag: mindre end 58 dBA
Brugervenlighed
  • En intuitiv brugergrænseflade for nem betjening
  • Luft- og vandfiltre, der kan udskiftes, mens enheden er i drift
  • Innovativ emballage til hurtig installation
  • Hurtig startguide muliggør problemfri systemstart
Overlegen præstation
  • Forbedret kølekapacitet
  • Øget pålidelighed
  • Nem vedligeholdelse
Konfigurerbart design
  • Bredt udvalg af tilgængelige kølekapaciteter
  • Flere tilgængelige muligheder
  • Installationsfleksibilitet
Anbefalet til:
  • Luftfart
  • Analyser
  • Bioteknologi
  • Kemi
  • Industri
  • Medicinal
  • Farmaceutisk
  • Forskning
  • Universitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konfigurationsmuligheder Væskefiltrering (inkluderet), DI-støtte (tilgængelig), automatisk genopfyldning (tilgængelig), flowkontrol med udlæsning (tilgængelig)
Certificeringer/compliance CE, CSA Semi S2
Kommunikation Analog og digital (tilgængelig)
Kondensator type Luft- eller vandkølet
Kølekapacitet Op til 1400 watt (60 Hz) 1170 watt (50 Hz)
Temperaturområde 5 °C til 90 °C
Type Recirculating Chiller
Model- ThermoFlex 1400
Støjniveau <58 dBA
Pumpekapacitet Op til 3,3 gpm ved 60 psig (12,5 l/min. ved 4,1 bar) (50Hz)
Op til 4,0 gpm ved 60 psig (15,1 L/min. ved 4
Temperaturstabilitet ±0,1 °C