Beskrivelse
Optimeret til de mest krævende applikationer, Thermo Scientific™ ThermoFlex Recirculating Chillers er pålidelige, nemme at bruge og nemme at vedligeholde. ThermoFlex-platformen blev udviklet med kundernes input fra koncept til design. Denne højtydende køleplatform med en kølekapacitet på op til 24.000 watt (81.948 btu/time) kan konfigureres, så applikationskravene kan opfyldes.
ThermoFlex Chillers fås nu i udvalgte modeller med lavt støjniveau. Stille effekt (<58 dBA) fremmer et sikkert og reduceret stressmiljø i dit laboratorium. Disse støjsvage modeller er designet til at forblive støjsvage i hele kølerens driftsområde, samtidig med at temperaturstyringens nøjagtighed bevares.
*Nu tilgængelig i støjsvag: mindre end 58 dBA
Brugervenlighed
- En intuitiv brugergrænseflade for nem betjening
- Luft- og vandfiltre, der kan udskiftes, mens enheden er i drift
- Innovativ emballage til hurtig installation
- Hurtig startguide muliggør problemfri systemstart
Overlegen præstation
- Forbedret kølekapacitet
- Øget pålidelighed
- Nem vedligeholdelse
Konfigurerbart design
- Bredt udvalg af tilgængelige kølekapaciteter
- Flere tilgængelige muligheder
- Installationsfleksibilitet
Anbefalet til:
- Luftfart
- Analyser
- Bioteknologi
- Kemi
- Industri
- Medicinal
- Farmaceutisk
- Forskning
- Universitet
Specifications
Specifications
| Konfigurationsmuligheder | Væskefiltrering (inkluderet), DI-støtte (tilgængelig), automatisk genopfyldning (tilgængelig), flowkontrol med udlæsning (tilgængelig) |
| Certificeringer/compliance | CE, CSA |
| Kommunikation | Analog og digital (tilgængelig) |
| Kondensator type | Luftkølet |
| Kølekapacitet | Op til 900 watt (60 Hz) 750 watt (50 Hz) |
| Temperaturområde | 5 °C til 40 °C |
| Type | Recirculating Chiller |
| Model- | ThermoFlex 900 |
| Støjniveau | <58 dBA |
| Pumpekapacitet | Op til 3,3 gpm ved 60 psig (12,5 l/min. ved 4,1 bar) (50 Hz) Op til 4,0 gpm ved 60 psig (15. |
| Show More |