Få mere at vide
ThermoFlex™ Recirculating Chillers
Artikelnummer. 11955457 Shop alle Thermo Scientific produkter
Kølekapacitet:
1400 W
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11955457
Brand: Thermo Scientific 1114010500200400
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
ThermoFlex Recirculating Chillers er optimerede til de mest krævende applikationer og er pålidelige, nemme at bruge og nemme at vedligeholde.
Optimeret til de mest krævende applikationer, Thermo Scientific™ ThermoFlex recirkulerende kølere er pålidelige, nemme at bruge og nemme at vedligeholde. ThermoFlex platformen blev udviklet med kundernes input fra koncept til design. Denne højtydende køleplatform med kølekapacitet op til 24000w/81964 BTU kan konfigureres til at imødekomme applikationskrav.
Brugervenlighed
  • En intuitiv brugergrænseflade for nem betjening
  • Luft- og vandfiltre, der kan udskiftes, mens enheden er i drift
  • Innovativ emballage til hurtig installation
  • Hurtig startguide muliggør problemfri systemstart
Overlegen præstation
  • Forbedret kølekapacitet
  • Øget pålidelighed
  • Nem vedligeholdelse
Konfigurerbart design
  • Bredt udvalg af tilgængelige kølekapaciteter
  • Flere tilgængelige muligheder
  • Installationsfleksibilitet
Anbefalet til:
  • Luftfart
  • Analyser
  • Bioteknologi
  • Kemi
  • Industri
  • Medicinal
  • Farmaceutisk
  • Forskning
  • Universitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stuetemperatur 10 °C til 40 °C
Kapacitet (engelsk) 1,9 gal.
Oversigt 1400w; Pumpemulighed PD1; 230V 50Hz
Kapacitet (metrisk) 7.2 L
Certificeringer/compliance NRTL Certificeret til CSA-standarder; CE-mærke
Kølekapacitet 1400 W
Temperaturområde 5 °C til 40 °C
Temperaturstabilitet ±0,1 °C
Elektriske krav 230 V, 50 Hz, 8 A
Spænding 230 V
Frekvens 50 Hz