Få mere at vide
Thermo Scientific™ ThermoFlex Chiller
Shop alle Thermo Scientific produkter
Kølekapacitet:
2,2 kW (20 °C sætpunkt og 25 °C omgivende)
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Indvendig overtryksventil
- Brugerdefinerede temperatur- og trykalarmer
- En intuitiv brugergrænseflade for nem betjening
- Integreret tragt for nem påfyldning
- Fuldstrømsvæskefilter sikrer ren væske for at beskytte din applikation og maksimere recirkulationssystemets levetid
- Let aftagelig kondensatorgrill og luftfilter giver mulighed for hurtig og enkel rengøring for at optimere kølerens ydeevne og maksimere komponenternes levetid
- Luft- og vandfiltre, der kan udskiftes, mens enheden er i drift
- Innovativ, patenteret emballage til hurtig installation
- Hurtig startguide til problemfri opstart på få minutter
- Avanceret design gør det muligt at blokere to sider af enheden, hvilket muliggør placering i et hjørne, mens fuld køleydelse bevares
Tekniske data
Tekniske data
| Kølekapacitet | 2,2 kW (20 °C sætpunkt og 25 °C omgivende) |
| Temperaturområde | 5 °C til 40 °C |
| Type | Velegnet til en række applikationer til køling af postevand |
| Temperaturstabilitet | ±0,1 °C nøjagtighed |
| Elektriske krav | 230 V, 50 Hz, 8 A |